Learn More
(R)-(-)-1-[(S)-2-(Diphenylphosphino)-ferrocenyl]-Ethyldicyclohexylphosphin, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10670893 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
2.5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milligramm
2.50 Gramm
500 Milligramm
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 10670893
Marke: Thermo Scientific Acros 370671000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 155806-35-2
Summenformel C38H50FeOP2
Molekulargewicht (g/mol) 640.61
MDL-Nummer MFCD00800284
InChI-Schlüssel YOYYLEHTACDQJL-BHACGSQPNA-N
Synonym 2r-1-1r-1-dicyclohexylphosphino ethyl-2-diphenylphosphino ferrocene, r,s-josiphos, r-s-ppf-p cy 2, r---1-s-2-diphenylphosphino ferrocenyl ethyldicyclohexylphosphine, r---1-s-2-diphenylphosphino ferrocenyl ethyldicyclohexylphosphine ethanol adduct, r-1-sp-2-diphenylphosphino ferrocenyl ethyldicyclohexylphosphine, ferrocene, 1-1r-1-dicyclohexylphosphino ethyl-2-diphenylphosphino-, 2r, ferrocene,1-1r-1-dicyclohexylphosphino ethyl-2-diphenylphosphino-, 2r
PubChem CID 10984818
IUPAC-Name Cyclopentan; Dicyclohexyl-[(1R)-1-(2-diphenylphosphanylcyclopentyl)ethyl]phosphan; Eisen
SMILES [Fe].CCO.c1cccc1.C[C@@H](P(C1CCCCC1)C1CCCCC1)c1cccc1P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (R)-(-)-1-[(S)-2-(Diphenylphosphino)ferrocenyl]ethyldicyclohexylphosphine
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 100 mg
Spezifischer Drehzustand - 350.00 (20.00°C c=0.4,CHCl3)
Spezifische Drehung − 350.00
Formelmasse 640.61
Reinheit (%) 97+%
Physikalische Form Kristalle oder kristallines Pulver