Learn More
(R)-10-Monohydroxy-10,11-Dihydro-Carbamazepin, TRC
Artikelnummer. 30179907
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
50 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30179907 25 mg 25 Milligramm
30180331 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30179907 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM54650025MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 104746-03-4
Summenformel C15H14N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 254.28
Synonym 5H-Dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide, 10,11-dihydro-10-hydroxy-, (10R)-, 5H-Dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide, 10,11-dihydro-10-hydroxy-, (R)-, (10R)-10,11-Dihydro-10-hydroxy-5H-dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide, (R)-(-)-10,11-Dihydro-10-hydroxy-5H-dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide, (R)-(-)-10,11-Dihydro-10-hydroxy-5H-dibenzo[b,f]azepine-5-carboxamide, (R)-Licarbazepine, CGP 13698, (R)-10-Hydroxy-10,11-dihydrocarbamazepine
IUPAC-Name (5R)-5-Hydroxy-5,6-Dihydrobenzo[b][1]Benzazepin-11-Carboxamid
SMILES NC(=O)N1c2ccccc2C[C@@H](O)c3ccccc13
Spezifikation
Chemischer Name oder Material R-10-Monohydroxy-dihydro-carbamazepin
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C15H14N2O2/c16-15(19)17-12-7-3-1-5-10(12)9-14(18)11-6-2-4-8-13(11)17/h1-8,14,18H,9H2,(H2,16,19)/t14-/m1/s1
Formelmasse 254.1055
Reinheit (%) >95%