Learn More
(R)-10-Monohydroxy-10,11-Dihydro-Carbamazepin, TRC
Artikelnummer. 30464374
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30464374 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30464374 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM54650010MG
 Eingeschränkter Artikel
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material R-10-Monohydroxy-dihydro-carbamazepin
CAS 104746-03-4
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C15H14N2O2
Menge 10 mg
Synonym 5H-Dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide, 10,11-dihydro-10-hydroxy-, (10R)-, 5H-Dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide, 10,11-dihydro-10-hydroxy-, (R)-, (10R)-10,11-Dihydro-10-hydroxy-5H-dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide, (R)-(-)-10,11-Dihydro-10-hydroxy-5H-dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide, (R)-(-)-10,11-Dihydro-10-hydroxy-5H-dibenzo[b,f]azepine-5-carboxamide, (R)-Licarbazepine, CGP 13698, (R)-10-Hydroxy-10,11-dihydrocarbamazepine
InChI-Formel InChI=1S/C15H14N2O2/c16-15(19)17-12-7-3-1-5-10(12)9-14(18)11-6-2-4-8-13(11)17/h1-8,14,18H,9H2,(H2,16,19)/t14-/m1/s1
SMILES NC(=O)N1c2ccccc2C[C@@H](O)c3ccccc13
IUPAC-Name (5R)-5-Hydroxy-5,6-Dihydrobenzo[b][1]Benzazepin-11-Carboxamid
Molekulargewicht (g/mol) 254.28
Formelmasse 254.1055
Reinheit (%) >95%