Learn More
Fungilab™ VISCO ALPHA R 100 - 13.000.000 CP
Artikelnummer. 11876531
Click to view available options
Viskositätsbereich:
100 bis 13.000.000 cP
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11876531
Marke: Fungilab™ V100002
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Alpha Series R Model Rotational Viscometer allow fast and accurate viscosity readings.
  • Four line LCD display and keyboard controls
  • Multiple language option
  • Sound alarm for under or over range
  • Universal adapter
  • Display of maximum measurable limits
  • User-enabled calibration.
  • AISI 316 stainless steel spindles
Spezifikation
Produkttyp Viskosimeter
Viskositätsbereich 100 bis 13.000.000 cP
Beschreibung 18 variable speed settings
Displaytyp 4 lines LCD display and keyborad controls
Zertifizierung/Konformität BS: 6075, 5350 ISO: 2555, 1652 ASTM: 115, 789, 1076, 1084, 1286, 1417, 1439, 1638, 1824, 2196, 2336, 2364, 2393, 2556, 2669, 2849, 2983, 2994, 3232, 3236, 3716
Enthält The unit is supplied complete with standard spidles (4 spindles for L model, and 6 spindles for R and H models), viscometer stand and spindle protector.
Genauigkeit 100 to 13.000.000cP
Präzision ±1% of full scale
Wiederholgenauigkeit 0.2%
Zur Verwendung mit (Anwendung) Measuring viscosity
Drehzahlbereich 0.3 to 100 rpm
Volumen (metrisch) 600 mL
Frequenz 50/60 Hz
Spannung 100/240 VAC