Learn More
IKA™ Stativ R 104
Artikelnummer. 10072622 Alle ansehen IKA Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
T 10 Basic und T 10 Standard
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Packungsgröße
10072622 T 10 Basic und T 10 Standard 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10072622 Lieferant IKA™ Lieferanten-Nr. 0003386000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    223.88 €
    208.00 € / 1 Stück
    Sparen 15.88 €
    7% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Produkttyp Ständer
Durchmesser (metrisch) 10 mm
Höhe (metrisch) 370 mm
Länge (metrisch) Welle 355 mm
Breite (metrisch) 242 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) T 10 Basic und T 10 Standard
Verpackungsmenge Je 1