Learn More
IKA™ R 1402 Dissolverrührer
Artikelnummer. 10483151 Alle ansehen IKA Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Durchmesser (metrisch) Welle:
42 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) Welle Packungsgröße
10483151 42 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10483151 Lieferant IKA™ Lieferanten-Nr. 0001243300
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    361.00 €
    332.93 € / 1 Stück
    Sparen 28.07 €
    7% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Vereinfacht schnelles Rühren im Labor.
  • Zur Verwendung mit EUROSTAR 20 digitalen Hochgeschwindigkeitsrührern
  • Arbeitsbereich von 1 bis30 l
  • Rührer mit 40 mm Durchmesser
Bestellinformation
Durchmesser, metrisch
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Arbeitsbereich von 1 bis30 l
Durchmesser (angloamerikanisch) 1,6 in.
Durchmesser (angloamerikanisch) Welle 1,7 in.
Durchmesser (metrisch) 40 mm
Durchmesser (metrisch) Welle 42 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) EUROSTAR 20 Digitale Hochgeschwindigkeitsrührwerke
Typ Dissolver