Learn More
(R)-(-)-2,2-Dimethyl-1,3-Dioxolan-4-Methanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10616052 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10616052 1 g Glasflasche 1 Gramm
10390594 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10616052 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 221330010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14347-78-5
Summenformel C6H12O3
Molekulargewicht (g/mol) 132.16
MDL-Nummer MFCD00003213
InChI-Schlüssel RNVYQYLELCKWAN-RXMQYKEDSA-N
Synonym r---2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4-methanol, r-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl methanol, 4r-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl methanol, r-solketal, r---1,2-o-isopropylideneglycerol, r-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4-methanol, 2,3-o-isopropylidene-sn-glycerol, d-acetone glycerol, l---1,2-isopropylideneglycerol, r---2,3-o-isopropylideneglycerol
PubChem CID 736056
IUPAC-Name [(4R)-2,2-Dimethyl-1,3-Dioxolan-4-yl]Methanol
SMILES CC1(OCC(O1)CO)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (R)-(-)-2, 2-Dimethyl-1, 3-dioxolane-4-methanol
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.0600g/mL
Siedepunkt 72.0°C to 73.0°C (8.0 mmHg)
Flammpunkt 80°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4330 to 1.4350
Menge 1 g
Beilstein 19, III, 646
Merck Index 10, 3236
Relative Dichte 1.06
Spezifischer Drehzustand - 14.00 (20.00°C neat)
Spezifische Drehung − 14.00
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: miscible
Formelmasse 132.16
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Nur für Forschungszwecke