Learn More
(R)-2,3-Di-(Boc-amino)propionsäure-Dicyclohexylammoniumsalz, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15467246
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15467246 1 g 1 Gramm
15487246 250 mg 250 Milligramm
15477246 5 g 5 Gramm
3 options
Artikelnummer. 15467246
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H62283.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 201472-66-4
Summenformel C26H49N3O6
Molekulargewicht (g/mol) 499.693
MDL-Nummer MFCD00238312
InChI-Schlüssel BGTQRELDRNOEDA-FVGYRXGTSA-N
Synonym boc-dab boc-oh.dcha, boc-dab boc-oh dcha, boc-dab boc-oh?cha, 2s-2,4-bis tert-butoxycarbonyl amino butanoic acid; dicha, 2s-2,4-bis tert-butoxycarbonyl amino butanoic acid n,n-dicyclohexylamine salt, 2s-2,4-bis tert-butoxycarbonyl amino butanoic acid n-cyclohexylcyclohexanamine, n-alpha-n-gamma-bis t-butyloxycarbonyl-l-2,4-diaminobutyric acid dicyclohexylamine
PubChem CID 56777023
IUPAC-Name (2S)-2,4-bis[(2-Methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]butansäure; N-cyclohexylcyclohexanamin
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCCC(C(=O)O)NC(=O)OC(C)(C)C.C1CCC(CC1)NC2CCCCC2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (R)-2,3-Di-(Boc-amino)propionic acid dicyclohexylammonium salt
Menge 1 g
Formelmasse 485.66
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Fest