Learn More
(R)-(-)-2,3-O-Isopropylidenglycerol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11446226
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11446226 5 g 5 Gramm
11436226 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11446226 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B23037.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14347-78-5
Summenformel C6H12O3
Molekulargewicht (g/mol) 132.159
MDL-Nummer MFCD00003213
InChI-Schlüssel RNVYQYLELCKWAN-RXMQYKEDSA-N
Synonym r---2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4-methanol, r-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl methanol, 4r-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl methanol, r-solketal, r---1,2-o-isopropylideneglycerol, r-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4-methanol, 2,3-o-isopropylidene-sn-glycerol, d-acetone glycerol, l---1,2-isopropylideneglycerol, r---2,3-o-isopropylideneglycerol
PubChem CID 736056
IUPAC-Name [(4R)-2,2-Dimethyl-1,3-Dioxolan-4-yl]Methanol
SMILES CC1(OCC(O1)CO)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (R)-(-)-2,3-O-Isopropylideneglycerol
Dichte 1.066
Siedepunkt 82°C to 83°C (14 mmHg)
Flammpunkt 80°C (176°F)
Brechungsindex 1.435
Menge 5 g
Beilstein 80117
Merck Index 14,5213
Optische Drehung −11.5° (c=5 in Methanol)
Formelmasse 132.18
Reinheit (%) 96%