Learn More
(R)-(+)-2-(4-Hydroxyphenoxy)propionsäure, TRC
Artikelnummer. 30393771
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30393771 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30393771 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH9497155G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (R)-(+)-2-(4-Hydroxyphenoxy)propionic Acid
CAS 94050-90-5
Summenformel C9H10O4
Menge 5 g
Synonym (2R)-2-(4-Hydroxyphenoxy)propanoic Acid, (+)-2-(4-Hydroxyphenoxy)propionic Acid, (R)-(+)-2-(4-Hydroxyphenoxy)propionic Acid, (R)-2-(4-Hydroxyphenoxy)propanoic Acid, (R)-2-(4-Hydroxyphenoxy)propanoic Acid, (R)-2-(4-Hydroxyphenoxy)propionic Acid, (R)-2-(p-Hydroxyphenoxy)propionic Acid, D-2-(4-Hydroxyphenoxy)propionic Acid, HPPA
InChI-Formel InChI=1S/C9H10O4/c1-6(9(11)12)13-8-4-2-7(10)3-5-8/h2-6,10H,1H3,(H,11,12)/t6-/m1/s1
SMILES C[C@@H](Oc1ccc(O)cc1)C(=O)O
IUPAC-Name (2R)-2-(4-Hydroxyphenoxy)propansäure
Molekulargewicht (g/mol) 182.17
Formelmasse 182.0579