Learn More
(R)-(-)-2-Amino-1-Phenylethanol, 97 %, ee 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11358696
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11358696 1 g 1 Gramm
11368696 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11358696 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L19403.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2549-14-6 | C8H11NO | 137.182 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2549-14-6
Summenformel C8H11NO
Molekulargewicht (g/mol) 137.182
MDL-Nummer MFCD00239406
InChI-Schlüssel ULSIYEODSMZIPX-QMMMGPOBSA-N
Synonym r-2-amino-1-phenylethanol, r---2-amino-1-phenylethanol, 1r-2-amino-1-phenylethanol, r-2-amino-1-phenylethan-1-ol, r-, a-aminomethyl benzyl alcohol, r---alpha-aminomethyl benzyl alcohol, pubchem14747, rarechem al bw 2319, chembl19363, r-2-amino-1-phenyl-ethanol
PubChem CID 6951165
IUPAC-Name (1R)-2-Amino-1-Phenylethanol
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(CN)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (R)-(-)-2-Amino-1-phenylethanol
Schmelzpunkt 57°C to 63°C
Siedepunkt 160°C (17 mmHg)
Geruch Amine-like
Hinweise zum Prozentgehalt ee 98 %
Menge 1 g
UN-Nummer UN3259
Beilstein 3196196
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Optische Drehung −43° (c=2 in Ethanol)
Formelmasse 137.18
Reinheit (%) 97%