Learn More
(R)-(-)-2-Amino-3-Methyl-1-Butanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10532252 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10532252 5 g Glasflasche 5 Gramm
10339193 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10532252 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 422470050
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 4276-09-9 | C5H13NO | 103.17 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4276-09-9
Summenformel C5H13NO
Molekulargewicht (g/mol) 103.17
MDL-Nummer MFCD00064297
InChI-Schlüssel NWYYWIJOWOLJNR-YFKPBYRVSA-N
IUPAC-Name (2R)-2-Amino-3-Methylbutan-1-ol
SMILES CC(C)[C@@H](N)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (R)-(-)-2-Amino-3-methyl-1-butanol
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 32.0°C to 36.0°C
Farbe Weiß bis gelb
Dichte 0.9310g/mL
Siedepunkt 189.0°C to 190.0°C
Flammpunkt 78°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Relative Dichte 0.931
Spezifischer Drehzustand −16.50 (20.00°C c=10,EtOH)
Spezifische Drehung − 16.50
Synonym d-valinol, r---2-amino-3-methyl-1-butanol, r-2-amino-3-methylbutan-1-ol, 2r-2-amino-3-methylbutan-1-ol, r-2-amino-3-methyl-1-butanol, d-2-amino-3-methyl-1-butanol, 2r-2-amino-3-methyl-1-butanol, 1r-1-isopropyl-2-hydroxyethylamine, d---valinol r---2-amino-3-methyl-1-butanol, d-valinol r---2-amino-3-methyl-1-butanol
PubChem CID 6950587
Formelmasse 103.16
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kirstalle oder kristalline Masse mit niedrigem Schmelzpunkt