Learn More
(R)-(-)-2-Amino-5-Phosphonopentanosäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15436629
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15436629 10 mg 10 Milligramm
15426629 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15436629 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J64887.MA
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    326.40 €
    256.65 € / 10 Milligramm
    Sparen 69.75 €
    21% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ein leistungsfähiger NMDA-Antagonist
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 79055-68-8
Summenformel C5H12NO5P
Molekulargewicht (g/mol) 197.127
MDL-Nummer MFCD00078839
InChI-Schlüssel VOROEQBFPPIACJ-SCSAIBSYSA-N
Synonym d-ap5, 5-phosphono-d-norvaline, d-norvaline, 5-phosphono, d-apv, 2r-2-amino-5-phosphonopentanoic acid, d-2-amino-5-phosphopentanoic acid, d---2-amino-5-phosphonopentanoic acid, d--apv, d-2-amino-5-phosphonovaleric acid, d--ap-5
PubChem CID 135342
IUPAC-Name (2R)-2-Amino-5-phosphonpentansäure
SMILES C(CC(C(=O)O)N)CP(=O)(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (R)-(-)-2-Amino-5-phosphonopentanoic acid
Farbe Weiß
Menge 10 mg
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Optische Drehung −22° (c=1 in 6N HCl)
Formelmasse 197.13
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Pulver