Learn More
(R)-(-)-2-Aminobutan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
(R)-(-)-2-Aminobutane is a chiral amine plays an important role in pharmaceutical chemistry and in organic synthesis as chiral auxiliary, which is used to determine the enantiomeric excess (ee).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
(R)-(-)-2-Aminobutan ist ein chirales Amin, das in der pharmazeutischen Chemie und in der organischen Synthese als chirales Hilfsmittel eine wichtige Rolle spielt, das zur Bestimmung des enantiomeren Überschusses (ee) verwendet wird.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.
Hinweise
Luft- und lichtempfindlich. Bewahren Sie es an einem kühlen Ort auf. Nicht kompatibel mit Säuren, Säurenchlorid, sauren Anhydriden, starken Oxidationsmitteln und Kohlendioxid.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (R)-(-)-2-Aminobutane |
| Dichte | 0.722 |
| pH | 12.3 |
| Siedepunkt | 63°C |
| Flammpunkt | −19°C (−2°F) |
| Geruch | Amine-like |
| Brechungsindex | 1.393 |
| Menge | 5 g |
| UN-Nummer | 2733 |
| Beilstein | 1718760 |
| Mehr anzeigen |