Learn More
(R)-(-)-2-Aminohexan, ChiPros 99+ %, ee 96+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11314206
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11314206 1 g 1 Gramm
11324206 5 g 5 Gramm
11334206 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11314206 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L19304.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 70095-40-8 | C6H15N | 101.193 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 70095-40-8
Summenformel C6H15N
Molekulargewicht (g/mol) 101.193
MDL-Nummer MFCD00671627
InChI-Schlüssel WGBBUURBHXLGFM-ZCFIWIBFSA-N
Synonym r-2-aminohexane, 2r-hexan-2-amine, r-2-hexylamine, 2-hexanamine, r, r-2-hexaneamine, pubchem6753, 2r-2-hexanamine, r-hexan-2-amine, 2-hexanamine, 2r, r-+-2-aminohexane
PubChem CID 6993464
IUPAC-Name (2R)-Hexan-2-amin
SMILES CCCCC(C)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (R)-(-)-2-Aminohexane
Schmelzpunkt <-20°C
Siedepunkt 116°C
Flammpunkt −3°C (26°F)
Hinweise zum Prozentgehalt ee ≥96 %
Menge 1 g
UN-Nummer UN2733
Beilstein 1718994
Formelmasse 101.19
Reinheit (%) ≥99%