Learn More
(R)-2-Aminomethyl-1-Boc-pyrrolidin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15439147
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15439147
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H52419.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 259537-92-3 | C10H20N2O2 | 200.282 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Reaktionsmittel bei der Synthese von Diaminderivaten von [1,2,4]Triazol[1,5-a][1,3,5]triazin (potente und selektive Adenosin A2-Rezeptor-Antagonisten).
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 259537-92-3
Summenformel C10H20N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 200.282
MDL-Nummer MFCD03419256
InChI-Schlüssel SOGXYCNKQQJEED-MRVPVSSYSA-N
Synonym r-2-aminomethyl-1-n-boc-pyrrolidine, r-1-boc-2-aminomethyl pyrrolidine, r-tert-butyl 2-aminomethyl pyrrolidine-1-carboxylate, tert-butyl 2r-2-aminomethyl pyrrolidine-1-carboxylate, r-2-aminomethyl-1-boc-pyrrolidine, r-2-aminomethyl-pyrrolidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, r-2-aminomethyl-1-tert-butoxycarbonyl pyrrolidine, tert-butyl r-2-aminomethyl-1-pyrrolidinecarboxylate, r-2-aminomethyl-1-n-boc-pyyrolidine
PubChem CID 1512534
IUPAC-Name Tert-Butyl (2R)-2-(Aminomethyl)Pyrrolidin-1-Carboxylat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC1CN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (R)-2-Aminomethyl-1-Boc-pyrrolidine
Siedepunkt 98°C to 110°C (1 mmHg)
Menge 1 g
UN-Nummer UN2735
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Optische Drehung +47° (c=1 in Chloroform)
Formelmasse 200.28
Reinheit (%) 97%