Learn More
(R)-2-Aminomethyl-1-Boc-pyrrolidin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Reaktionsmittel bei der Synthese von Diaminderivaten von [1,2,4]Triazol[1,5-a][1,3,5]triazin (potente und selektive Adenosin A2-Rezeptor-Antagonisten).
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (R)-2-Aminomethyl-1-Boc-pyrrolidine |
| Siedepunkt | 98°C to 110°C (1 mmHg) |
| Menge | 5 g |
| UN-Nummer | UN2735 |
| Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
| Optische Drehung | +47° (c=1 in Chloroform) |
| Formelmasse | 200.28 |
| Reinheit (%) | 97% |