missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(R)-2-(Aminomethyl)-1-ethylpyrrolidin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. p-56483 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10784163

Marke: Thermo Scientific Acros 357000010

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 22795-97-7 | C7H16N2 | 128.22 g/mol

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 22795-97-7
Summenformel C7H16N2
Molekulargewicht (g/mol) 128.22
MDL-Nummer MFCD00671482
InChI-Schlüssel UNRBEYYLYRXYCG-SSDOTTSWSA-N
Synonym r-1-ethylpyrrolidin-2-yl methanamine, r-+-2-aminomethyl-1-ethylpyrrolidine, r-2-aminomethyl-1-ethylpyrrolidine, 2r-1-ethylpyrrolidin-2-yl methanamine, 2-pyrrolidinemethanamine, 1-ethyl-, 2r, 2r-1-ethyl-2-pyrrolidinemethanamine, 1-ethyl-2-pyrrolidinyl methanamine #, pubchem11067, r-+-2-aminomethyl-n-ethylpyrrolidine
PubChem CID 854138
IUPAC-Name [(2R)-1-Ethylpyrrolidin-2-yl)Methanamin
SMILES CCN1CCCC1CN

Spezifikation

Chemischer Name oder Material (R)-2-(Aminomethyl)-1-ethylpyrrolidine
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.9290g/mL
Flammpunkt 57°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4655 to 1.4675
Menge 1 g
Relative Dichte 0.929
Spezifische Drehung + 99.50
Formelmasse 128.22
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • (R)-2-(Aminomethyl)-1-ethylpyrrolidine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.

RUO – Research Use Only

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt