Learn More
(R)-(-)-2 -Aminooctan, ChiPros™ 99+ %, ee 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11334216
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11334216
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L19308.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 34566-05-7
Summenformel C8H19N
Molekulargewicht (g/mol) 129.247
MDL-Nummer MFCD01091017
InChI-Schlüssel HBXNJMZWGSCKPW-MRVPVSSYSA-N
Synonym r-2-aminooctane, r-2-octylamine, 2r-2-octanamine, 2-octanamine, 2r, r---2-aminooctane, unii-rjm666k1lk, 2r-octan-2-amine, rjm666k1lk, l-2-aminooctane, --2-octylamine
PubChem CID 2734519
IUPAC-Name (2R)-Octan-2-amin
SMILES CCCCCCC(C)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (R)-(-)-2-Aminooctane
Schmelzpunkt <-20°C
Dichte 0.77
Siedepunkt 163°C to 165°C
Flammpunkt 50°C (122°F)
Hinweise zum Prozentgehalt ee ≥99 %
Brechungsindex 1.4235
Menge 1 g
UN-Nummer UN2734
Beilstein 1719320
Empfindlichkeit Air Sensitive
Formelmasse 129.25
Reinheit (%) ≥99%