Learn More
(R)-2-(Benzyloxy)-4-((5-oxotetrahydrofuran-2-yl)methyl)phenylneopentylsulfat, TRC
Artikelnummer. 30343124
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30343124 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30343124 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB28671025MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (R)-2-(Benzyloxy)-4-((5-oxotetrahydrofuran-2-yl)methyl)phenyl Neopentyl Sulfate
CAS 2518203-29-5
Summenformel C23 H28 O7 S
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C23H28O7S/c1-23(2,3)16-28-31(25,26)30-20-11-9-18(13-19-10-12-22(24)29-19)14-21(20)27-15-17-7-5-4-6-8-17/h4-9,11,14,19H,10,12-13,15-16H2,1-3H3/t19-/m0/s1
SMILES CC(C)(C)COS(=O)(=O)Oc1ccc(C[C@@H]2CCC(=O)O2)cc1OCc3ccccc3
IUPAC-Name 2,2-Dimethylpropyl-[4-[[(2S)-5-oxooxolan-2-yl]methyl]-2-phenylmethoxyphenyl]sulfat
Molekulargewicht (g/mol) 448.529
Formelmasse 448.156