Learn More
(R)-2-(Boc-Amino)buttersäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15460999
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15460999 25 g 25 Gramm
15440999 1 g 1 Gramm
15450999 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15460999 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H63991.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 45121-22-0 | C9H17NO4 | 203.238 g/mol
(R)-2-(Boc-amino)butyric acid is used in coupling reaction. Also used in preparation of dyes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(R)-2-(Boc-amino)Butyrinsäure wird bei der Kopplungsreaktion verwendet. Wird auch zur Herstellung von Farbstoffen verwendet.
Löslichkeit
Löslich in DMF (1 mmol i n1 ml DMF).
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln und Hitze fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 45121-22-0
Summenformel C9H17NO4
Molekulargewicht (g/mol) 203.238
MDL-Nummer MFCD00270335
InChI-Schlüssel PNFVIPIQXAIUAY-ZCFIWIBFSA-N
Synonym boc-d-abu-oh, r-2-tert-butoxycarbonyl amino butanoic acid, r-n-boc-2-aminobutyric acid, boc-d-alpha-aminobutyric acid, boc-r-2-aminobutyric acid, boc-d-2-aminobutyric acid, 2r-2-tert-butoxycarbonyl amino butanoic acid, 2r-2-tert-butoxy carbonyl amino butanoic acid, butanoic acid, 2-1,1-dimethylethoxy carbonyl amino-, 2r, 2-r-tert-butoxycarbonylaminobutyric acid
PubChem CID 2755936
IUPAC-Name (2R)-2-[(2-Methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]butansäure
SMILES CCC(C(=O)O)NC(=O)OC(C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (R)-2-(Boc-amino)butyric acid
Farbe Gelb
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in DMF (1mmol in 1ml DMF).
Formelmasse 203.24
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Flüssigkeit