Learn More
(R)-(+)-2-(Boc-Aminomethyl)-4,4-Diemethoxypiperidinfumarat, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11475660
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
500 Milligramm
Artikelnummer. 11475660
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H25909.ME
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1301706-76-2
Summenformel C19H34N2O8
Molekulargewicht (g/mol) 418.487
MDL-Nummer MFCD09953465
InChI-Schlüssel HCNKZGJFFYKTGU-SNXORLAUSA-N
Synonym r-+-2-boc-aminomethyl-4,4-diethoxypiperidine fumarate, 2r-2-aminomethyl-4,4-diethoxypiperidine fumarate, 2-boc protected, fumaric acid; tert-butyl n-2r-4,4-diethoxypiperidin-2-yl methyl carbamate, tert-butyl 2r-4,4-diethoxypiperidin-2-ylmethyl carbamate 2e-but-2-enedioate
PubChem CID 44119499
IUPAC-Name (E)-But-2-endisäure; Tert-butyl-N-[[(2R)-4,4-diethoxypiperidin-2-yl]methyl]carbamat
SMILES CCOC1(CCNC(C1)CNC(=O)OC(C)(C)C)OCC.C(=CC(=O)O)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (R)-(+)-2-(Boc-aminomethyl)-4,4-diethoxypiperidine fumarate
Menge 500 mg
Formelmasse 418.49