Learn More
(R)-2-Hydroxybutansäure, TRC
Artikelnummer. 30397751
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30397751 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30397751 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH9776631G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (2R)-2-Hydroxybutanoic Acid
CAS 20016-85-7
Summenformel C4 H8 O3
Menge 1 g
Synonym Butanoic acid, 2-hydroxy-, (2R)-, Butanoic acid, 2-hydroxy-, (R)-, Butyric acid, 2-hydroxy-, D- (8CI), (2R)-2-Hydroxybutanoic acid, (-)-2-Hydroxy-n-butyric acid, (-)-2-Hydroxybutanoic acid, (-)-2-Hydroxybutyric acid, (-)-α-Hydroxybutyric acid, (R)-2-Hydro
InChI-Formel InChI=1S/C4H8O3/c1-2-3(5)4(6)7/h3,5H,2H2,1H3,(H,6,7)/t3-/m1/s1
SMILES CC[C@@H](O)C(=O)O
IUPAC-Name (2R)-2-Hydroxybutansäure
Molekulargewicht (g/mol) 104.105
Formelmasse 104.047