Learn More
(R)-2-Hydroxybutansäure, TRC
Artikelnummer. 30390540
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30390540 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30390540 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH977663250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (2R)-2-Hydroxybutanoic Acid
CAS 20016-85-7
Summenformel C4 H8 O3
Menge 250 mg
Synonym Butanoic acid, 2-hydroxy-, (2R)-, Butanoic acid, 2-hydroxy-, (R)-, Butyric acid, 2-hydroxy-, D- (8CI), (2R)-2-Hydroxybutanoic acid, (-)-2-Hydroxy-n-butyric acid, (-)-2-Hydroxybutanoic acid, (-)-2-Hydroxybutyric acid, (-)-α-Hydroxybutyric acid, (R)-2-Hydro
InChI-Formel InChI=1S/C4H8O3/c1-2-3(5)4(6)7/h3,5H,2H2,1H3,(H,6,7)/t3-/m1/s1
SMILES CC[C@@H](O)C(=O)O
IUPAC-Name (2R)-2-Hydroxybutansäure
Molekulargewicht (g/mol) 104.105
Formelmasse 104.047