Learn More
(R)-(-)-2-Fluoropyrrolidinhydrochlorid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15411019
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15411019 1 g 1 Gramm
15428636 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15411019 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H64003.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1436436-17-7 | Molecular Formula: C5H12ClNO2 | Molecular Weight: 153.606 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1436436-17-7
Summenformel C5H12ClNO2
MDL-Nummer MFCD11052541
Synonym r-morpholin-2-ylmethanol hydrochloride, r-2-hydroxymethylmorpholine hcl, r-morpholin-2-yl methanol hydrochloride, r-2-hydroxymethylmorpholine hydrochloride, r-morpholin-2-ylmethanol-hcl, r-2-morpholinemethanol hcl, r-2-morpholinemethanol hydrochloride, 2r-morpholin-2-ylmethanol hydrochloride, r-2-hydroxymethyl-morpholine hydrochloride, r-2-hydroxymethyl morpholine hydrochloride
PubChem CID 42614735
IUPAC-Name [(2R)-Morpholin-2-yl]methanol;hydrochlorid
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (R)-2-Hydroxymethylmorpholine hydrochloride
Menge 1 g
InChI-Schlüssel NBGXGDBTUJNTKJ-NUBCRITNSA-N
SMILES C1COC(CN1)CO.Cl
Molekulargewicht (g/mol) 153.606
Formelmasse 153.61
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Fest