Learn More
(R)-2-Isobutylsuccinsäure-1-Methylester, 95 % (98 % e.e.), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10384782 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10384782 1 g Glasflasche 1 Gramm
10370982 500 mg Glasflasche 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10384782 Lieferant Thermo Scientific Lieferanten-Nr. 363050010
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 130165-76-3 | C9H16O4 | 188.22 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 130165-76-3
Summenformel C9H16O4
Molekulargewicht (g/mol) 188.22
MDL-Nummer MFCD01091032
InChI-Schlüssel AJNNFMRCMKGYHA-SSDOTTSWSA-N
Synonym r-2-isobutylsuccinic acid-1-methyl ester, 3r-3-methoxycarbonyl-5-methylhexanoic acid, r-3-methoxycarbonyl-5-methylhexanoic acid, butanedioic acid,2-2-methylpropyl-, 1-methyl ester, 2r, r-2-isobutyl succinic acid 1-methyl ester, r-+-2-isobutylsuccinic acid 1-methyl ester
PubChem CID 5702633
IUPAC-Name (3R)-3-Methoxycarbonyl-5-methylhexansäure
SMILES CC(C)CC(CC(=O)O)C(=O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (R)-2-Isobutylsuccinic acid-1-methyl ester
Namenshinweis 95%, (98% e.e.)
Farbe Gelb
Enantiomerenüberschuss 97.5% min. (GC)
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Spezifische Drehung +18° to +21° (25°C, 589nm) (c=1, CH3OH)
Formelmasse 188.22
Reinheit (%) 95%,(98% ee)
Physikalische Form Viskose Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (R)-2-Isobutylsuccinic acid-1-methyl ester
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.