Learn More
(R)-2-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroisochinolin-4,8-diol-Hydrochlorid-Monohydrat, Mikromol™
Description
(R)-2-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroisochinolin-4,8-diol-Hydrochlorid-Monohydrat
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | (R)-2-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-4,8-diol Hydrochloride Monohydrate |
| CAS | 1007885-60-0 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | (R)-2-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-4,8-diol Hydrochloride Monohydrate |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C10 H13 N O2 . Cl H . H2 O |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17025 |
| Synonym | 4,8-Isoquinolinediol, 1,2,3,4-tetrahydro-2-methyl-, hydrochloride, hydrate (1:1:1), (4R)-, (R)-2-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-4,8-diol hydrochloride monohydrate, Phenylephrine Related Compound F as Hydrochloride Monohydrate |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H13NO2.ClH.H2O/c1-11-5-8-7(10(13)6-11)3-2-4-9(8)12;;/h2-4,10,12-13H,5-6H2,1H3;1H;1H2/t10-;;/m0../s1 |
| SMILES | O.Cl.CN1C[C@H](O)c2cccc(O)c2C1 |
| IUPAC-Name | (4R)-2-Methyl-3,4-dihydro-1H-isochinolin-4,8-diol;hydrat;Hydrochlorid |
| Show More |