Learn More
(R)-(-)-2-Octanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11342457
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11342457
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L11502.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 5978-70-1 | C8H18O | 130.231 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5978-70-1
Summenformel C8H18O
Molekulargewicht (g/mol) 130.231
MDL-Nummer MFCD00064284
InChI-Schlüssel SJWFXCIHNDVPSH-MRVPVSSYSA-N
Synonym r-octan-2-ol, r---2-octanol, r-2-octanol, l-octan-2-ol, 2r-octan-2-ol, 2r-2-octanol, unii-2shb67xf6h, d-2-octanol, r---hexylmethylcarbinol, l--2-octanol
PubChem CID 80080
ChEBI CHEBI:37871
IUPAC-Name (2R)-Octan-2-ol
SMILES CCCCCCC(C)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (R)-(-)-2-Octanol
Dichte 0.819
Siedepunkt 179°C to 180°C
Flammpunkt 76°C (169°F)
Geruch Pleasant
Brechungsindex 1.426
Menge 1 g
Beilstein 1719324
Merck Index 14,6752
Optische Drehung −10° (c=1 in Ethanol)
Formelmasse 130.23
Reinheit (%) 99%