Learn More
[(R)-2-(Phenylphosphonomethoxy)propyl]adenin-d5, TRC
Artikelnummer. 30426749
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
25 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30426749 25 mg 25 Milligramm
30427048 10 mg 10 Milligramm
30412950 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30426749 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP33636725MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 06-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material [(R)-2-(Phenylphosphonomethoxy)propyl]adenine-d5
Summenformel C15 D5 H13 N5 O4 P
Menge 25 mg
Synonym Phenyl Hydrogen ((((R)-1-(6-Amino-9H-purin-9-yl)propan-2-yl)oxy)methyl)phosphonate-d5
InChI-Formel InChI=1S/C15H18N5O4P/c1-11(7-20-9-19-13-14(16)17-8-18-15(13)20)23-10-25(21,22)24-12-5-3-2-4-6-12/h2-6,8-9,11H,7,10H2,1H3,(H,21,22)(H2,16,17,18)/t11-/m1/s1/i2D,3D,4D,5D,6D
SMILES [2H]c1c([2H])c([2H])c(OP(=O)(O)CO[C@H](C)Cn2cnc3c(N)ncnc23)c([2H])c1[2H]
IUPAC-Name [(2R)-1-(6-Aminopurin-9-yl)Propan-2-yl]oxymethyl-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenoxy)phosphinsäure
Molekulargewicht (g/mol) 368.339
Formelmasse 368.141