Learn More
[(R)-2-(Phenylphosphonomethoxy)propyl]adenin-d5, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | [(R)-2-(Phenylphosphonomethoxy)propyl]adenine-d5 |
| Summenformel | C15 D5 H13 N5 O4 P |
| Menge | 10 mg |
| Synonym | Phenyl Hydrogen ((((R)-1-(6-Amino-9H-purin-9-yl)propan-2-yl)oxy)methyl)phosphonate-d5 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C15H18N5O4P/c1-11(7-20-9-19-13-14(16)17-8-18-15(13)20)23-10-25(21,22)24-12-5-3-2-4-6-12/h2-6,8-9,11H,7,10H2,1H3,(H,21,22)(H2,16,17,18)/t11-/m1/s1/i2D,3D,4D,5D,6D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c([2H])c(OP(=O)(O)CO[C@H](C)Cn2cnc3c(N)ncnc23)c([2H])c1[2H] |
| IUPAC-Name | [(2R)-1-(6-Aminopurin-9-yl)Propan-2-yl]oxymethyl-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenoxy)phosphinsäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 368.339 |
| Formelmasse | 368.141 |