Learn More
Tocris Bioscience™ R 268712
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18729228
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. 18729228
Marke: Tocris Bioscience™ 5288/10
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Potent and selective inhibitor of TGF-βRI
R 268712 is a potent and selective inhibitor of the TGF-β type I receptor/ALK5 (IC50 = 2.5 nM). Exhibits ∽5000-fold selectivity over p38 MAPK. Suppresses development of renal fibrosis in a unilateral ureteral obstruction model. Also reduces proteinuria, glomerulosclerosis and improves renal function in an anti-Thy1 glomerulonephritis model. Orally bioavailable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 10 mg
Produkttyp R 268712
Reinheit >98%
Molekulargewicht 363.39
Hemmstoffe R 268712
Nur für Forschungszwecke