missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tocris Bioscience™ R 268712

Beschreibung
R 268712 is a potent and selective inhibitor of the TGF-β type I receptor/ALK5 (IC50 = 2.5 nM). Exhibits ∽5000-fold selectivity over p38 MAPK. Suppresses development of renal fibrosis in a unilateral ureteral obstruction model. Also reduces proteinuria, glomerulosclerosis and improves renal function in an anti-Thy1 glomerulonephritis model. Orally bioavailable.
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 10 mg |
| Produkttyp | R 268712 |
| Reinheit | >98% |
| Molekulargewicht | 363.39 |
| Hemmstoffe | R 268712 |
Nur für Forschungszwecke
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?