Learn More
(R)-3-(4-Phenoxyphenyl)-1-(piperidin-3-yl)-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amin, Mikromol
Artikelnummer. 30459468
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30459468 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30459468 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM3746.060025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie Mikromol – Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
(R)-3-(4-Phenoxyphenyl)-1-(piperidin-3-yl)-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amin, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (R)-3-(4-Phenoxyphenyl)-1-(piperidin-3-yl)-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amine
CAS 1022150-12-4
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile (R)-3-(4-Phenoxyphenyl)-1-(piperidin-3-yl)-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amine
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C22 H22 N6 O
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym 3-(4-Phenoxyphenyl)-1-(3R)-3-piperidinyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amine
InChI-Formel InChI=1S/C22H22N6O/c23-21-19-20(15-8-10-18(11-9-15)29-17-6-2-1-3-7-17)27-28(22(19)26-14-25-21)16-5-4-12-24-13-16/h1-3,6-11,14,16,24H,4-5,12-13H2,(H2,23,25,26)/t16-/m1/s1
Lösungstyp Unverdünnt
SMILES Nc1ncnc2c1c(nn2[C@@H]3CCCNC3)c4ccc(Oc5ccccc5)cc4
IUPAC-Name 3-(4-Phenoxyphenyl)-1-[(3R)-3-Piperidyl]pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amin
Molekulargewicht (g/mol) 386.45
Menge 25 mg
Formelmasse 386,1855 g/mol