Learn More
(R)-3-Amino-3-phenylpropan-1-ol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (R)-3-Amino-3-phenylpropan-1-ol |
| CAS | 170564-98-4 |
| Summenformel | C9 H13 N O |
| Menge | 250 mg |
| Synonym | Maraviroc Impurity 13 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C9H13NO/c10-9(6-7-11)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9,11H,6-7,10H2/t9-/m1/s1 |
| SMILES | N[C@H](CCO)c1ccccc1 |
| IUPAC-Name | (3R)-3-Amino-3-phenylpropan-1-ol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 151.21 |
| Formelmasse | 151.0997 |