Learn More
(R)-3-Aminomethyl-1-Boc-piperidin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15469307
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15469307 250 mg 250 Milligramm
15449307 1 g 1 Gramm
15459307 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15469307 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H52561.MD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 140645-23-4 | C11H22N2O2 | 214.309 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 140645-23-4
Summenformel C11H22N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 214.309
MDL-Nummer MFCD03839876
InChI-Schlüssel WPWXYQIMXTUMJB-SECBINFHSA-N
Synonym r-1-boc-3-aminomethyl piperidine, r-n-boc-3-aminomethylpiperidine, r-tert-butyl 3-aminomethyl piperidine-1-carboxylate, r-1-n-boc-3-aminomethyl piperidine, tert-butyl 3r-3-aminomethyl piperidine-1-carboxylate, r-3-aminomethyl-1-n-boc-piperidine, r-3-aminomethyl-1-boc-piperidine, r-3-aminomethyl-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 3r-3-aminomethyl-n-tert-butoxycarbonylpiperidine
PubChem CID 1502023
IUPAC-Name Tert-Butyl (3R)-3-(Aminomethyl)Piperidin-1-Carboxylat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC(C1)CN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (R)-3-Aminomethyl-1-Boc-piperidine
Menge 250 mg
Formelmasse 214.31
Reinheit (%) 97%