Learn More
(R)-(+)-3-(Benzyloxycarbonyl)-oxazolidin-4-carbonsäure, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11382249
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11382249 5 g 5 Gramm
11372249 1 g 1 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11382249
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H27240.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 97534-84-4
Summenformel C12H13NO5
Molekulargewicht (g/mol) 251.24
MDL-Nummer MFCD00274192
InChI-Schlüssel XRRRGBIMHQARMF-UHFFFAOYNA-N
Synonym r-+-3-benzyloxycarbonyl-4-oxazolidinecarboxylic acid, r-cbz-oxaproline, r-3-benzyloxy carbonyl oxazolidine-4-carboxylic acid, 4r-3-benzyloxycarbonyl oxazolidine-4-carboxylic acid, 4r-3-phenylmethoxycarbonyl-1,3-oxazolidine-4-carboxylic acid, r--3-benzyl-oxycarbonyl-4-oxazolidinecarboxylic acid, r-+-3-benzyl-oxycarbonyl-4-oxazolidinecarboxylic acid, 3,4-oxazolidinedicarboxylicacid,3-phenylmethyl ester, 4r
PubChem CID 688329
IUPAC-Name (4R)-3-Phenylmethoxycarbonyl-1,3-Oxazolidin-4-Carbonsäure
SMILES OC(=O)C1COCN1C(=O)OCC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (R)-(+)-3-(Benzyloxycarbonyl)oxazolidine-4-carboxylic acid
Schmelzpunkt 80°C to 81°C
Menge 5 g
Optische Drehung +79° (c=1 in Chloroform)
Formelmasse 251.24
Reinheit (%) 98%