Learn More
(R)-3-(Boc-Amino)-3-(4-Bromophenyl)propionsäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15489635
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15489635 1 g 1 Gramm
15409645 250 mg 250 Milligramm
15499635 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15489635 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H52166.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 261380-20-5 | C14H18BrNO4 | 344.205 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 261380-20-5
Summenformel C14H18BrNO4
Molekulargewicht (g/mol) 344.205
MDL-Nummer MFCD01320860
InChI-Schlüssel ZAMLGGRVTAXBHI-LLVKDONJSA-N
Synonym boc-r-3-amino-3-4-bromo-phenyl-propionic acid, r-3-4-bromophenyl-3-tert-butoxycarbonyl amino propanoic acid, r-boc-4-bromo-beta-phe-oh, boc-4-bromo-l-beta-phenylalanine, boc-beta-r-4-bromophenylalanine, r-n-boc-3-amino-3-4-bromophenyl propanoic acid, boc-r-4-beta-bromophenylalanine, r-3-boc-amino-3-4-bromophenyl propionic acid, boc-r-4-bromo-beta-phenylalanine, r-n-boc-beta-4-bromophenyl-beta-alanine
PubChem CID 7009110
IUPAC-Name (3R)-3-(4-Bromphenyl)-3-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propansäure
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CC(=O)O)C1=CC=C(C=C1)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (R)-3-(Boc-amino)-3-(4-bromophenyl)propionic acid
Schmelzpunkt 143°C to 145°C
Menge 1 g
Formelmasse 344.2
Reinheit (%) 95%