Learn More
(R)-3-(Boc-Amino)-5-Phenylpentansäure, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15498547
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15498547 1 g 1 Gramm
15408557 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15498547 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H52055.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 218608-83-4
Summenformel C16H23NO4
Molekulargewicht (g/mol) 293.363
MDL-Nummer MFCD01076262
InChI-Schlüssel MYWZFJXOLAXENE-CYBMUJFWSA-N
Synonym r-3-tert-butoxycarbonyl amino-5-phenylpentanoic acid, r-3-boc-amino-5-phenylpentanoic acid, 3r-3-tert-butoxycarbonyl amino-5-phenylpentanoic acid, boc-d-?-nva 5-phenyl-oh, n-boc-3-r-amino-5-phenylpentanoic acid, n-tert-butoxycarbonyl-3 r-amino-5-phenylpentanoic acid, 3r-3-tert-butoxycarbonylamino-5-phenyl-pentanoic acid, r-3-tert-butoxycarbonyl amino-5-phenylpentanoicacid, r-3-boc-amino-5-phenylpentanoic acid hplc, 3r-3-2-methylpropan-2-yl oxycarbonylamino-5-phenylpentanoic acid
PubChem CID 7021558
IUPAC-Name (3R)-3-[(2-Methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-5-phenylpentansäure
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CCC1=CC=CC=C1)CC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (R)-3-(Boc-amino)-5-phenylpentanoic acid
Menge 1 g
Formelmasse 293.36
Reinheit (%) 95%