Learn More
(R)-(+)-3-chlor-1-phenyl-1-propanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11984651 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11984651 5 g 5 Gramm
11974651 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11984651 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 432040050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 100306-33-0 | C9H11ClO | 170.64 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 100306-33-0
Summenformel C9H11ClO
Molekulargewicht (g/mol) 170.64
InChI-Schlüssel JZFUHAGLMZWKTF-SECBINFHSA-N
Synonym r-3-chloro-1-phenylpropan-1-ol, r-+-3-chloro-1-phenyl-1-propanol, r-+-3-chloro-1-phenylpropanol, 1r-3-chloro-1-phenylpropan-1-ol, 1r-3-chloro-1-phenyl-propan-1-ol, r-3-chloro-1-phenyl-1-propanol, r-3-chloro-1-phenyl-propan-1-ol, r-3-chloro-1-phenylpropanol, pubchem5738
PubChem CID 642409
IUPAC-Name (1R)-3-Chlor-1-Phenylpropan-1-ol
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(CCCl)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (R)-(+)-3-chloro-1-phenyl-1-propanol
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 59.5°C to 59.8°C
Farbe Weiß bis gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Spezifische Drehung +23° to +29° (20°C, 589nm) (c=1 in Chloroform)
Formelmasse 170.64
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (R)-(+)-3-Chloro-1-phenyl-1-propanol, 97%
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.