Learn More
(R)-(+)-3-Chlor-1-Phenyl-1-Propanol, TRC
Artikelnummer. 17931785
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17931785 5 g 5 Gramm
17921785 10 g 10 Gramm
17931145 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17931785 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC3795965G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 100306-33-0
Summenformel C9 H11 Cl O
Molekulargewicht (g/mol) 170.64
Synonym (αR)-α-(2-Chloroethyl)benzenemethanol, (R)-3-Chloro-1-phenyl-1-propanol
IUPAC-Name (1R)-3-Chlor-1-Phenylpropan-1-ol
SMILES O[C@H](CCCl)c1ccccc1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (R)-(+)-3-Chloro-1-phenyl-1-propanol
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C9H11ClO/c10-7-6-9(11)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9,11H,6-7H2/t9-/m1/s1
Formelmasse 170.0498