Learn More
(R)-(+)-3-(Dimethylamino)pyrrolidindihydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog No. 15418925
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Menge Packungsgröße
15418925 250 mg 250 Milligramm
15408925 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Catalog No. 15418925 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H34401.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 864448-61-3
Summenformel C6H16Cl2N2
Molekulargewicht (g/mol) 187.108
MDL-Nummer MFCD08704347
InChI-Schlüssel LCPKWRSLMCUOOZ-QYCVXMPOSA-N
Synonym r-+-3-dimethylamino pyrrolidine dihydrochloride, r-dimethylpyrrolidin-3-yl-amine dihydrochloride, r-n,n-dimethylpyrrolidin-3-amine dihydrochloride, 3r-n,n-dimethylpyrrolidin-3-amine dihydrochloride, r-3-dimethylaminopyrrolidine 2hcl, 3r-+-3-dimethylamino pyrrolidine 2hcl, r-3-dimethylamino pyrrolidine dihydrochloride, r-n,n-dimethyl-3-pyrrolidinamine.2hcl, r-3-dimethylaminopyrrolidine dihydrochloride, dimethyl-pyrrolidin-3-yl-amine dihydrochloride
PubChem CID 53487164
IUPAC-Name (3 R)-N,N-Dimethylpyrrolidin-3-amin;Dihydrochlorid
SMILES CN(C)C1CCNC1.Cl.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (R)-(+)-3-(Dimethylamino)pyrrolidine dihydrochloride
Schmelzpunkt 194°C to 197°C
Menge 250 mg
Empfindlichkeit Hygroscopic
Optische Drehung +3.1° (c=1 in Water)
Formelmasse 187.11
Reinheit (%) 97%