Learn More
(R)-(+)-3-Hydroxy-3-Phenylpropionsäure, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11359575
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11359575 250 mg 250 Milligramm
11349575 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11359575 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L19040.MD
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2768-42-5 | C9H9O3 | 165.17 g/mol
It is employed in the synthesis and evaluation of a novel, reusable solid-supported open chain chiral auxiliary derived from m-hydrobenzoin for the diastereoselective reduction of α-keto esters.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Eingesetzt bei der Synthese und Bewertung eines neuartigen und wiederverwendbaren offenkettigen chiralen Auxiliars an der Festphase, abgeleitet von m-Hydrobenzoin für die diastereoselektive Reduktion von α-Ketoestern.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2768-42-5
Summenformel C9H9O3
Molekulargewicht (g/mol) 165.17
MDL-Nummer MFCD00145219
InChI-Schlüssel AYOLELPCNDVZKZ-MRVPVSSYSA-M
Synonym 3r-3-hydroxy-3-phenylpropanoic acid, r-3-hydroxy-3-phenylpropanoic acid, r-3-hydroxy-3-phenylpropionic acid, r-+-3-hydroxy-3-phenylpropionic acid, +-3-phenylhydracrylic acid, benzenepropanoic acid, b-hydroxy-, br, r-+-3-hydroxy-3-phenylpropanoic acid, benzenepropanoic acid,, a-hydroxy-,, ar, r-+-3-hydroxy-3-phenyl propionic acid, unii-s2w4lws09c component
PubChem CID 6950815
ChEBI CHEBI:51059
IUPAC-Name (3R)-3-Hydroxy-3-phenylpropansäure
SMILES O[C@H](CC([O-])=O)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (R)-(+)-3-Hydroxy-3-phenylpropionic acid
Schmelzpunkt 118°C to 121°C
Menge 250 mg
Beilstein 3197772
Optische Drehung +22° (c=4 in Methanol)
Formelmasse 166.18
Reinheit (%) ≥98%