Learn More
(R)-(-)-3-Hydroxytetrahydrofuran, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (R)-(-)-3-Hydroxytetrahydrofuran |
| CAS | 86087-24-3 |
| Summenformel | C4H8O2 |
| Menge | 1 g |
| Synonym | (3R)-Tetrahydro-3-furanol, (R)-Tetrahydro-3-furanol, (-)-3-Hydroxytetrahydrofuran, (3R)-3-Hydroxytetrahydrofuran, (R)-(-)-3-Hydroxytetrahydrofuran, (R)-(-)-Tetrahydrofuran-3-ol, (R)-(-)-Tetrahydrofuran-3-ol, (R)-3-Hydroxytetrahydrofuran, (R)-Tetrahydro-3-furanol, (R)-Tetrahydrofuran-3-ol |
| InChI-Formel | InChI=1S/C4H8O2/c5-4-1-2-6-3-4/h4-5H,1-3H2/t4-/m1/s1 |
| SMILES | O[C@@H]1CCOC1 |
| IUPAC-Name | (3R)-oxolan-3-ol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 88.11 |
| Formelmasse | 88.0524 |