Learn More
(R)-(-)-3-Methyl-2-Butanol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11383136
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11383136 250 mg 250 Milligramm
11373136 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11383136 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L11008.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 1572-93-6 | C5H12O | 88.15 g/mol
(R)-(-)-3-Methyl-2-butanol, is used as a pharmaceutical intermediate. It is also used as a solvent and an intermediate in the manufacture of other chemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(R)-(-)-3-Methyl-2-butanol wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet. Wird auch als Lösungsmittel und Zwischenprodukt bei der Herstellung anderer Chemikalien eingesetzt.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol. Nicht in Wasser Wasser löslich
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1572-93-6
Summenformel C5H12O
Molekulargewicht (g/mol) 88.15
MDL-Nummer MFCD00065949
InChI-Schlüssel MXLMTQWGSQIYOW-RXMQYKEDSA-N
Synonym 2r-3-methylbutan-2-ol, r---3-methyl-2-butanol, 2-butanol, 3-methyl-, 2r, r-3-methyl-2-butanol, r-3-methylbutan-2-ol, 2r-3-methyl-2-butanol, r---isopropyl methyl carbinol, unii-2nk7o363q6 component, unii-93ff0f303r component
PubChem CID 638099
IUPAC-Name (2R)-3-Methylbutan-2-ol
SMILES CC(C)C(C)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (R)-(-)-3-Methyl-2-butanol
Siedepunkt 112°C
Flammpunkt 26°C (78°F)
Menge 250 mg
UN-Nummer UN1105
Beilstein 3535088
Optische Drehung −5° (Neat)
Formelmasse 88.15
Reinheit (%) ≥98%