Learn More
(R)-3-Methylmorpholinhydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15545216 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Menge Tamaño de la unidad
15545216 1 g 1 Gramm
15509911 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15545216 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 456780010
 Eingeschränkter Artikel
Añadir a la cesta
missing translation for 'validMainframeMsg'
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 953780-78-4 | C5H11NO·ClH | 137.61 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 953780-78-4
Summenformel C5H11NO·ClH
Molekulargewicht (g/mol) 137.61
InChI-Schlüssel MSOCQCWIEBVSLF-NUBCRITNSA-N
Synonym r-3-methylmorpholine hydrochloride, 3r-3-methylmorpholine hydrochloride, c5h11no.clh, ksc494m2h, r-3-methylmorpholin hydrochloride, r-3-methylmorpholinehydrochloride, r-3-methyl-morpholine hydrochloride, 3r-3-methyl-morpholine hydrochloride, 3r-3-methylmorpholine-hydrogen chloride 1/1
PubChem CID 57356922
IUPAC-Name (3R)-3-methylmorpholin;Hydrochlorid
SMILES CC1COCCN1.Cl
Especificaciones
Chemischer Name oder Material (R)-3-Methylmorpholine hydrochloride
Schmelzpunkt 126.0°C to 128.5°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96.0 to max. 104% min. (Argentometry)
Menge 1 g
Spezifische Drehung 1.86
Formelmasse 137.61
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • (R)-3-Methylmorpholine hydrochloride, 97%
Palabra de advertencia
  • Achtung
Clasificación
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Consejos de prudencia
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.