Learn More
(R)-(+)-4-Hydroxy-2-pyrrolidinon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4812511 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11916591
Marke: Thermo Scientific Acros 443820010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 22677-21-0 | C4H7NO2 | 101.11 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 22677-21-0
Summenformel C4H7NO2
Molekulargewicht (g/mol) 101.11
MDL-Nummer MFCD00273364
InChI-Schlüssel IOGISYQVOGVIEU-GSVOUGTGSA-N
Synonym r-4-hydroxypyrrolidin-2-one, r-+-4-hydroxy-2-pyrrolidinone, r-4-hydroxy-2-pyrrolidone, 4r-4-hydroxypyrrolidin-2-one, r-4-hydroxy-2-pyrrolidinone, 4r-4-hydroxy-2-pyrrolidinone, r-4-hydroxy-pyrrolidin-2-one, 2-pyrrolidinone, 4-hydroxy-, 4r, r-+-4-hydroxy-2-pyrrolidone, rhpd
PubChem CID 185505
IUPAC-Name (4R)-4-Hydroxypyrrolidin-2-on
SMILES O[C@H]1CNC(=O)C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (R)-(+)-4-Hydroxy-2-pyrrolidinone
Schmelzpunkt 155°C to 156°C
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Menge 1 g
Spezifische Drehung 59.4
Formelmasse 101.11
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (R)-(+)-4-Hydroxy-2-pyrrolidinone
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.