Learn More
(R)-(-)-4-Methylmandelsäure, ChiPros, 98 %, ee 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11415730
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11415730 5 g 5 Gramm
11405730 1 g 1 Gramm
11425730 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11415730 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H25953.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 31284-89-6 | C9H10O3 | 166.18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 31284-89-6
Summenformel C9H10O3
Molekulargewicht (g/mol) 166.18
MDL-Nummer MFCD00798433,MFCD00961860
InChI-Schlüssel SFGURAWGCAPHON-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2-hydroxy-2-4-methylphenyl acetic acid, 4-methylmandelic acid, p-methyl mandelic acid, 2-hydroxy-2-p-tolyl acetic acid, hydroxy 4-methylphenyl acetic acid, hydroxy-p-tolyl-acetic acid, p-methylmandelic acid, 4-methylmaldelic acid, p-methyl-mandelic acid, acmc-1afsj
PubChem CID 12458823
IUPAC-Name 2-hydroxy-2-(4-methylphenyl)acetic acid
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C(O)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (R)-(-)-4-Methylmandelic acid
Namenshinweis ChiPros
Schmelzpunkt 130°C to 133°C
Hinweise zum Prozentgehalt ee ≥97 %
Menge 5 g
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Optische Drehung −154° (c=1 in Methanol)
Formelmasse 166.18
Reinheit (%) 98%