Learn More
(R)-4-(Methylsulfinyl)-1-Butylamin, TRC
Artikelnummer. 30470104
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30470104 10 mg 10 Milligramm
30468347 5 mg 5 Milligramm
30475151 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30470104 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM32622510MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 84104-30-3
Summenformel C5H13NOS
Molekulargewicht (g/mol) 135.23
Synonym (R)-4-(Methylsulfinyl)butylamine
SMILES CS(=O)CCCCN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (R)-4-(Methylsulfinyl)-1-butylamine
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C5H13NOS/c1-8(7)5-3-2-4-6/h2-6H2,1H3