Learn More
Atago™ Handrefractometer 1,333-1,520 Atago 5000 -
Artikelnummer. 10420705
Ansicht ändern
Click to view available options
Brechungsindex:
1,333 bis 1,520
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Brechungsindex Packungsgröße
10420705 1,333 bis 1,520 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10420705 Lieferant Atago™ Lieferanten-Nr. 2350
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    380.00 €
    320.45 € / 1 Stück
    Sparen 59.55 €
    15% Rabatt
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ideal für die einfache und schnelle Messung des Brechungsindex. Das Atago™ R–5000 Handrefraktometer verfügt über eine 3-stufige Schaltskala.
  • Brechungsindexskala
  • Dreistufiger, einstellbarer Skalenbereich
Spezifikation
Typ Tragbares Refraktometer
Brechungsindex 1,333 bis 1,520
Modell R–5000
Zur Verwendung mit (Anwendung) Schnelle und einfache Messung des Brechungsindex
Gewicht (metrisch) 600 g
Abmessungen (L x B x H) 4 x 4 x 20 cm
Name des Produkts
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.