Learn More
(R)-6-(4-Aminophenyl)-4,5-Dihydro-5-methyl-3(2H)-Pyridazinon, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (R)-6-(4-Aminophenyl)-4,5-dihydro-5-methyl-3(2H)-pyridazinon |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | (R)-6-(4-Aminophenyl)-4,5-dihydro-5-methyl-3(2H)-pyridazinon |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| InChI-Formel | InChI=1S/C11H13N3O/c1-7-6-10(15)13-14-11(7)8-2-4-9(12)5-3-8/h2-5,7H,6,12H2,1H3,(H,13,15)/t7-/m1/s1 |
| Lösungstyp | Unverdünnt |
| Industry Type | Pharmazeutik |
| Menge | 500 mg |
| Formelmasse | 203.1059 |